Learn More
Technische pH-Pufferlösung
GREENER_CHOICE
Zuverlässiger und umfassender pH-Puffer. Mettler Toledo™ Technische pH-Pufferlösungen sind auf zwei Dezimalstellen genau angegeben und rückführbar auf NIST-Normen. Die farbcodierte Lösung wird in einer praktischen 250 ml-Plastikflasche mit unkomplizierten Etiketten geliefert.
30.50 CHF - 38.65 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH-Messung, Elektrodenkalibrierung
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Elektroden
Menge 250 ml
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Güte Technisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe pH Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe pH Preis Menge & Verfügbarkeit  
10383191
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo
51350008
Blau 9.21
38.55 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10343291
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo
51350010
Farblos 10
30.50 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10634091
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo
51350012
Farblos 11
38.20 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10598281
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo
51350002
Farblos 2
38.30 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10683701
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo
51350006
Grün 7
38.65 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10201841
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo
51350004
Rot 4.01
38.65 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
pH-Wert-Messungen sind nur so genau wie die für die Kalibrierung verwendeten Pufferlösungen. Diese Pufferlösungen mit technischem Gütegrad bieten einen zuverlässigen pH-Puffer für den regelmäßigen Einsatz mit den meisten Anwendungen. (pH-Elektroden müssen regelmäßig – mindestens einmal täglich – vor Messungen und nach jeder Reinigung, Regeneration und längerfristigen Lagerung kalibriert werden.)
  • NIST-rückführbar und auf zwei Dezimalstellen spezifiziert
  • Handliche Kunststoffflaschen mit Schraubverschluss für einfache Handhabung
  • Inklusive Testzertifikat und schlichtes Etikett mit Temperaturtabelle
  • SDS und Etikett enthalten Informationen gemäß GHS (Globales Harmonisiertes System)
Spezifikation
Spezifikation
pH-Messung, Elektrodenkalibrierung
250 ml
Technisch
pH-Elektroden
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Technische pH-Pufferlösung