Learn More
Technische pH-Pufferlösung
Zuverlässiger und umfassender pH-Puffer. Mettler Toledo™ Technische pH-Pufferlösungen sind auf zwei Dezimalstellen genau angegeben und rückführbar auf NIST-Normen. Die farbcodierte Lösung wird in einer praktischen 250 ml-Plastikflasche mit unkomplizierten Etiketten geliefert.
Marke: Mettler Toledo 51350008
29.49 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
pH-Wert-Messungen sind nur so genau wie die für die Kalibrierung verwendeten Pufferlösungen. Diese Pufferlösungen mit technischem Gütegrad bieten einen zuverlässigen pH-Puffer für den regelmäßigen Einsatz mit den meisten Anwendungen. (pH-Elektroden müssen regelmäßig – mindestens einmal täglich – vor Messungen und nach jeder Reinigung, Regeneration und längerfristigen Lagerung kalibriert werden.)
- NIST-rückführbar und auf zwei Dezimalstellen spezifiziert
- Handliche Kunststoffflaschen mit Schraubverschluss für einfache Handhabung
- Inklusive Testzertifikat und schlichtes Etikett mit Temperaturtabelle
- SDS und Etikett enthalten Informationen gemäß GHS (Globales Harmonisiertes System)
Spezifikation
Blau | |
pH-Elektroden | |
250 ml | |
Je 1 | |
Technisch |
pH-Messung, Elektrodenkalibrierung | |
9.21 | |
Geruchsneutral | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%