Learn More
Technische pH-Pufferlösung
GREENER_CHOICE
Zuverlässiger und umfassender pH-Puffer. Mettler Toledo™ Technische pH-Pufferlösungen sind auf zwei Dezimalstellen genau angegeben und rückführbar auf NIST-Normen. Die farbcodierte Lösung wird in einer praktischen 250 ml-Plastikflasche mit unkomplizierten Etiketten geliefert.
Marke:  Mettler Toledo 51350010
28.98 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10343291
  • 30.50 CHF / 250 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
pH-Wert-Messungen sind nur so genau wie die für die Kalibrierung verwendeten Pufferlösungen. Diese Pufferlösungen mit technischem Gütegrad bieten einen zuverlässigen pH-Puffer für den regelmäßigen Einsatz mit den meisten Anwendungen. (pH-Elektroden müssen regelmäßig – mindestens einmal täglich – vor Messungen und nach jeder Reinigung, Regeneration und längerfristigen Lagerung kalibriert werden.)
  • NIST-rückführbar und auf zwei Dezimalstellen spezifiziert
  • Handliche Kunststoffflaschen mit Schraubverschluss für einfache Handhabung
  • Inklusive Testzertifikat und schlichtes Etikett mit Temperaturtabelle
  • SDS und Etikett enthalten Informationen gemäß GHS (Globales Harmonisiertes System)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
pH-Messung, Elektrodenkalibrierung
10
Geruchsneutral
Ja
Technical buffer pH 10.00, 250mL
pH-Elektroden
250 ml
Kunststoff, Schraubverschlussflasche
Technisch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Technische pH-Pufferlösung > pH: 10.00, Farbe: Farblos