Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen
Die angebrachten Verschlüsse erhalten die Ordnung.
Marke: DWK Life Sciences W224820
129.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Angebrachte Kappen tragen zur Sauberkeit bei
Lab File mit partitionierten Tabletts sind eine einfache Methode, leere Fläschchen aufzubewahren oder Proben zu inventarisieren.
- Bieten eine Vielzahl an Anwendungen, die von der Probenaufbewahrung bis zum Gefriertrocknen reichen
- Für eine einheitliche Seitenwand- und Bodendicke aus Glasschläuchen hergestellt
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
- Aus Borosilikatglas hergestellte Braunglasfläschchen zum Schutz von lichtempfindlichen Produkten
- Solides Oberteil, schwarze Phenolkappen
- Mit 14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für wässrige Proben
- Mit PTFE-/14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für organische Proben
Bestellinformation
Ersatzverschlüsse sind separat lieferbar.
Compliance
Die braunen Fläschchen entsprechen den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit.
Spezifikation
Gummi 14B | |
28 mm | |
20.0 ml | |
Schraube | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss | |
USP-Typ I |
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Niedriges Profil für mehr Stabilität und weniger Totvolumen über der Probe; ideal für die Aufbewahrung von Verbindungen. | |
5 dr. | |
Autoklavierbar | |
60 mm | |
M-T File™ und Fläschchengestell |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen