Learn More
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser
Der sterile BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser eignet sich für alle Geräte, die Standard-Mehrfachspitzen verwenden.
Marke:  BRAND™ 705740
152.47 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16363176
  • 229.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Automatische Größenerkennung durch BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S und HandyStep™ Elektronische Pipetten
  • BIO-CERT™ steril
  • BIO-CERT™ Spitzen sind frei von DNA, RNase, Endotoxin und ATP
  • 25 ml- und 50 ml-Größen mit einem Adapter
  • Adapter sind bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
Diese Spitzen eignen sich für die folgenden Mehrfachspender:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mL
Steril
Nicht autoklavierbar
Frei von Endotoxin, DNA, Rnase, ATP
Einzeln verpackt
100/Packung
Ja
Ja
Polypropylen-Zylinder; Polyethylen-Kolben
Ungefiltert
Natural
Qualitätszertifikat/Reinheitszertifikat
Beta
Positive Verdrängung
100
HandyStep Touch, HandyStep Touch S
PD-Spitze II
Dokumentation
Reference Materials
Brochures
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000013621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2025 Catalog Number705740
Chargennummer0000012957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2025 Catalog Number705740
Chargennummer0000012536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number705740
Chargennummer0000011483 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number705740
Chargennummer0000010099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number705740
Name des Produkts
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser > Volumen: 5 mL