Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 10X-Lösung, pH 7.6, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Marke:  Fisher BioReagents BP2475-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10153393
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology
Tris–EDTA (TE) wird für die Suspendierung von Nukleinsäureproben verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tris-EDTA (TE), 10X Solution
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
7.4 to 8.1
100 mL
Durch einen 5-Mikron-Filter gefiltert und autoklaviert.
Protease free
Molekularbiologie
pH 7.6
Farblos
Flüssig
DNase-frei
Poly-Flasche
TE
Name des Produkts
TE-Puffer, Tris-EDTA, 10X-Lösung, pH 7.6, Molekularbiologie, Fisher BioReagents > Poly-Flasche; 100 ml