Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDONR™/Zeo Vector
Ermöglicht die schnelle Klonierung eines oder mehrerer Gene in nahezu allen Systemen für die Proteinexpression
Marke: Invitrogen™ 12535035
355.10 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 6 μg pDONR/Zeo Vektor, gefriergetrocknet in TE-Puffer, pH 8,0; 1,25 ml Zeocin. Zeocin wird als 100-mg/ml-Lösung in deionisiertem, sterilem Wasser geliefert.
Beschreibung
- Entwickelt für die Erstellung eines Entry-Klons nach PCR mit attB-modifizierten anwenderdefinierten Primern
- Mit dem Eintragsklon können Sie Gene von Interesse in eine Vielzahl von Expressionsvektoren umkombinieren, die für die Verwendung in der Gateway-Technologie angepasst sind
- Das PCR-Produkt wird in der Regel mit einer Effizienz im Bereich von >99 % gerichtet kloniert.
- Der pDONR/Zeo-Vektor besitzt zum Erzielen hoher Plasmidenausbeuten einen pUC-Ursprung und zum Gewährleisten einer besseren Anwenderfreundlichkeit universelle M-Sequenzierungsstellen.
Klonierung, Gateway-Klonierung
Spezifikation
Gateway System Destinationsexpressionsvektor | |
Gateway™ | |
pDONR |
6 µg pDONR™/Zeo Vektor, gefriergetrocknet in TE-Puffer, pH 8,0. pDONR™/Zeo wird auch mit 1,25 ml Zeocin™ geliefert. Zeocin™ wird als 100-mg/ml-Lösung in deionisiertem, sterilem Wasser geliefert. Nach Erhalt pDONR™/Zeo-Vektor bei -20 °C und Zeocin™ bei -20 °C lichtgeschützt lagern. | |
6μ g | |
Gateway™, pDONR™ |