Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstab aus PTFE, doppelseitiger Kreuzkopf
Entwickelt für die Anwendung mit Röhrchen-ähnlichen Behältern und gleichzeitig sehr effektiv als allgemeine Rührer. Die mit PTFE beschichteten Magnetrührer haben an beiden Enden des Rührers ein Kreuz, das stärkere Turbulenzen erzeugt.
Marke: Fisherbrand™ 001.1122
Beschreibung
- Stabiler Magnetrührer für allgemeine Anwendungen
- Konzipiert für den Einsatz mit röhrchenförmigen Behältern, aber auch sehr effektiv als allgemeines Rührwerk
- Die kreuzförmigen Rührköpfe an beiden Seiten sorgen für mehr Turbulenzen beim Mischen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
22 mm |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
15 mm | |
2/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Magnetrührstab aus PTFE, doppelseitiger Kreuzkopf > Abmessungen (Durchm. x L):Durchmesser 22 x 22 mm Länge
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur