Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE Rotoflo™ und -Hahn, Klasse B
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse B mit Rotaflo™ Absperrhahn gewährleisten fettfreie Leistung und feinste Tropfenkontrolle. Flasche nicht im Lieferumfang enthalten.
Marke:  Pyrex 3298/02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13431839
  • 528.00 CHF / 5 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
  • Entspricht ISO 385
  • Einfache Befüllung und automatische Nullstellung – Drücken Sie die Polyethylenflasche zusammen, um die Bürette zu füllen – Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null
  • Mit Rotaflo™ Absperrhahn aus PTFE für fettfreie Leistung und feinfühlige Tropfenregelung
  • Hahn aus PTFE mit 3 mm-Bohrung
  • Graduierungen in weißer Emaillefarbe
  • Aus Borosilikatglas.
  • Büretten und Flaschen müssen separat bestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
0.1 ml
Weißes Email
±0.1 ml
Klasse B
Borosilikatglas
PTFE Rotaflo™ Sperrhahn, PTFE-Schlüssel mit 3 mm-öffnung
PTFE
Bürette
ISO 385
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE Rotoflo™ und -Hahn, Klasse B > Kapazität: 10 ml, Graduierungen: 0.1ml; Toleranz: je ±0.1 ml