Learn More
Brady™ TAPE TENDER BL
This Tape Dispenser dispenses the tape quickly, safely and efficiently. Tape is simple to advance by using your thumb and steel safety cutting blade cuts fast and smooth.
Marke:  Brady™ 072412
Artikelnummer. 11751925
  • 182.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bandspender für Absperrbänder
Spezifikation
Spezifikation
Klebebandspender
4 in.
101.6 x 254 x 304.80 mm
254 mm
304.8 mm
Component and equipment labelling, General Identification, Inventory and inspection labelling, Lean and 5S labelling
Schwarz
101.6 mm
10 in.
12 in.
Klebebandspender – fasst Rollen bis zu einer Länge von 305 m bei einer maximalen Bandbreite von 75 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ TAPE TENDER BL > Länge:30m