Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Glutathion-beschichtete Platten sind Standard-Mikrotiterplatten mit 96-Wells, die mit intaktem Glutathion (GSH) beschichtet und für Erfassungs- und Detektionsassays mit Glutathion-S-Transferase(GST)-Fusionsproteinen vorblockiert sind.
Marke: Thermo Scientific™ 15340
Beschreibung
Pierce Glutathion-beschichteten Platten sind mit intaktem Glutathion (GSH) beschichtet und für die Verwendung in Capture- und Detektionsassays mit Glutathion-S-Transferase (GST)-Fusionsproteinen vorblockiert. Diese beschichteten Platten können zur Analyse von Zelllysaten verwendet werden, um das Vorhandensein und die Konzentration des GST-Fusionsproteins in einem Expressionssystem zu bestimmen. Die Platten lassen sich auch zur Aufnahme und Beschichtung von Fusionsproteinen über ihren GST-Tag für nachfolgende Bindungsassays mit rekombinantem Protein verwenden. Da die Platten vorblockiert sind, ist keine vorherige Aufreinigung der Zelllysate erforderlich.
Thermo Scientific Pierce Glutathion-beschichtete Mikrotiterplatten sind mit intaktem Glutathion (GSH) beschichtet und für Erfassungs- und Detektionsassays mit Glutathion-S-Transferase (GST)-Fusionsproteinen vorblockiert.Merkmale dieser Glutathion-beschichteten Platten:
• Selektiv—binden speziell Fusionsproteine, die Glutathion S-Transferase enthalten
• Kapazität—binden ca. 10 ng GST-Protein pro Well
• Vielseitig—bindungsbereites Plattenformat ist nützlich für Untersuchungen von Proteinwechselwirkungen
• Kompatibel—Zur Lyse von Zellen verwendete Detergenzien hemmen die GST-Proteinbindung an vorbeschichtete Platten nicht (Im Gegensatz zu direkten Beschichtungsverfahren mit Polystyrol-Platten)
• Gebrauchsfertig—Vorblockiert mit Superblock Blockierungspuffer zum Reduzieren unspezifischer Bindung
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität | |
Im ungeöffneten Beutel bei 4 °C lagern. Unbenutzte Platten nach dem Öffnen in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. | |
5 Platten | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
Glutathion |
Standard | |
Fluoreszenz | |
Pierce™ | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
SuperBlock™ Puffer |