Learn More
Merck Immobilon™-P PVDF-Membran
Hydrophobe PVDF-Transfermembran für Western Blotting
Marke: Merck IPVH08100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Immobilon™ PVDF-Membranen werden in vier Typen angeboten, die jeweils für eine andere Proteinblotting-Anwendung optimiert sind. Praktische Blotting-Sandwiches mit vorgeschnittenen Membranblättern und Blotting-Filterpapier. Immobilon™ PVDF-Membranen weisen eine hohe Proteinadsorption auf, sodass während des Transfers oder der Neuverprobung keine Proteine verloren gehen. Die offene Porenstruktur erleichtert den Zugriff auf gebundene Proteine und die Entfernung ungebundener Sonden. Darüber hinaus erhöhen Immobilon™ PVDF-Membranen, die für fluoreszierende Blots optimiert sind, das Signal-Rausch-Verhältnis für eine hohe Empfindlichkeit in quantitativen Multiplex-Anwendungen erheblich.
Spezifikation
8 cm | |
Optimiert für die Bindung von Proteinen, die aus Gelmatrizen übertragen wurden | |
PVDF |
10 cm | |
Blatt | |
0,45 μm |
MPO005 WESTERN BLOTTING TOOLS
DateigrößeVersion: 2.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Immobilon™-P PVDF-Membran > Immobilon P; Abmessungen: 8 x 10 cm; Bögen; Porengröße: 0.45 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur