Learn More
Micronova™ NovaClean™ AFX Bodenreiniger
Ein konzentriertes Allzweck-Reinigungsmittel für den Reinraum, das für die Verwendung zwischen Desinfektionsanwendungen und für die Entfernung von Rückständen entwickelt wurde. Diese Formel ist frei von mobilen Ionen und wirkt auf den meisten Oberflächen, einschließlich leitfähiger Böden und Halbleiteranwendungen, effektiv.
Marke: Micronova™ NC10-G
Beschreibung
Der Micronova NovaClean™ Bodenreiniger ist ein feinfiltrierter und hochreiner Allzweck-Reinraumreiniger, der sich ideal für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie eignet. NovaClean AFX (NC10-G) ist eine aminfreie Formulierung, die besonders für Halbleiteranwendungen geeignet ist.
- Konzentriertes Reiningungsmittel für den Reinraum
- Wirkt effektiv auf den meisten Oberflächen, einschließlich leitfähiger Anwendungen und Halbleiteranwendungen
- Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
- Erzeugt keine statische Ladung und beeinträchtigt die Effizienz von leitfähigen Böden nicht
- Ergibt 60 bis 128 Gallonen Reinigungslösung pro 1 Gallonen-Behälter
- Ohne mobile Ionen
- Gefiltert auf 0,1 Mikrometer
- Gering ionisch; geringer Natrium- und Kaliumgehalt
- Geringe Mengen an nicht flüchtigen Rückständen
- Biologisch abbaubar
- Freispülend
Spezifikation
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Gefilterter Allzweckreiniger für den Reinraum, Freispülend | |
1 gal. |
Durchsichtig | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. | |
Aminfreies, auf 0,1 Mikrometer filtriertes schwach ionisches Tensid | |
3,8 l |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
043615-000 | Analysenzertifikat | 03/06/2024 | NC10-G |
041209-000 | Analysenzertifikat | 14/02/2024 | NC10-G |
040331-000 | Analysenzertifikat | 27/11/2023 | NC10-G |
038156-000 | Analysenzertifikat | 12/06/2023 | NC10-G |
036968-000 | Analysenzertifikat | 04/04/2023 | NC10-G |