Learn More
Gerbsäure, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317878
Zum Warenkorb hinzufügen
Gerbsäure, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317878
500g
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Artikelnummer. 11317878
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036410.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Tannic acid has anti-bacterial, anti-enzymatic and astringent applications. Used in the dyeing process for cellulose fibers such as cotton. Used in food and medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1401-55-4
Summenformel C76H52O46
Molekulargewicht (g/mol) 1701.206
MDL-Nummer MFCD00066397
InChI-Schlüssel LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Synonym tannins, gallotannic acid, quebracho extract, acide tannique, d'acide tannique, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
PubChem CID 134129492
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tannic Acid
Schmelzpunkt ∽218 °C (Zersetzung)
Beilstein 8186396
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,warm glycerol,alcohol and acetone.
Formelmasse 1701.23
Güte ACS-Reagenz
Menge 500g
Flammpunkt 199 °C (390 °F)
Physikalische Form Pulver
Empfindlichkeit Luft- und lichtempfindlich.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN07L072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number036410.36
ChargennummerU09K051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number036410.36,036410.22
ChargennummerW23G012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number036410.36,036410.22
ChargennummerY14I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog Number036410.36,036410.22
ChargennummerS24I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog Number036410.36,036410.22
Name des Produkts
Gerbsäure, ACS, Thermo Scientific Chemicals >