Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA Assay-Kit
The Tango™ ADRA2A-bla U2OS cells contain the human Adrenergic, Alpha-2A-, Receptor (ADRA2A) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1607
Beschreibung
The Tango™ ADRA2A-bla U2OS cells contain the human Adrenergic, Alpha-2A-, Receptor (ADRA2A) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ ADRA2A-bla U2OS cells cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ ADRA2A-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product. Division Arrested cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spezifikation
NM_000681.2 | |
Zellen mit arretierter Teilung | |
Schwanz von AVPR2 GPCR | |
Fluoreszent | |
ADRA2A | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
8 x 106 Zellen | |
Gehäuse U2OS | |
Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA-Assay-Kit | |
Tango™ |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
K1607 Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA-Assay-Kit Jedes Kit enthält ausreichende Mengen von DA (Division Arrested)-Zellen und Substrat zur Analyse von 1 x 384 Well-Platte. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA-Zellen • LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, 70 µg • Lösung D • Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA-Assay-Protokoll • LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladeprotokoll • Analysenzertifikat Lagerung: Die Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA-Assay-Kit, 8 x 106 Zellen, ∽4,800,000 Zellen/Fläschchen bei 4,800,000 Zellen/ml Zellmenge, U2OS-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, GPCRs Druggable Target, BLA-Reporter (Beta-Lactamase-Reporter), Lagerung in flüssigem Stickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays | |
Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA-Assay-Kit. Jedes Kit enthält ausreichend Substrat für DA-Zellen und Substrat, um 1 384-Well-Platte zu beproben. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: Tango™ ADRA2A-bla U2OS DA-Zellen, LiveBLAzer™-FRET B/G Lade-Kit, 70 μg, Lösung D, Tango™ ADRA2A-bla U2OS Assay-Protokoll, LiveBLAzer™-FRET B/G Ladeprotokoll, Analysenzertifikat | |
Tango™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
ADRA2A | |
U2OS | |
GPCRs |