Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse B, braun graduiert
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas haben eine bessere Toleranz als Klasse B.
Marke:  Hirschmann™ 1300148
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11742252
  • 36.75 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
  • One mark
  • Bernsteinfarbene Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
Spezifikation
Spezifikation
B
Ja
6/Packung
3 ml
Volumetrische Pipette
Glas
Braun
0,015 mL
350 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse B, braun graduiert > Kapazität: 3 ml