Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet
Tall Laboratory Cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
Marke: BICASA TCO.0900.2003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hoch-Lagerschrank
- Zertifizierung/Konformität gemäß EN 16121:2017
- Metallrahmen mit Nivelliersockel
- Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
- Schrank aus feuerhemmender Spanplatte, Dicke 19 mm
- Hellgrau (2 dekorative Farben)
- Einlegeböden aus Stahlblech (in verschiedenen Höhen einsetzbar)
- Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
- Massive Anschlagtür
- Öffnungswinkel 270° Grad, automatische Halte- und Schließfunktion
- Ergonomischer Griff aus eloxiertem und lackiertem Aluminium
- Schrankschloss mit Schließstange serienmäßig
- Verfügbare Farben für Vorderseite: Grau, Rot, Blau, Anthrazit
Spezifikation
Hellgrau | |
Auf Nivelliersockel | |
460 x 900 x 2030 mm | |
Keine | |
Nein |
Nicht autoklavierbar | |
EN 16121 | |
Offene Vorderseite | |
4 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BICASA Tall Laboratory Cabinet > Hoher Laborschrank, Abmessungen (T x B x H): 900 x 460 x 2.030 mm, Türart: Offene Vorderseite
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur