Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
460 x 600 x 2030 mm
460 x 900 x 2030 mm
600 x 500 x 2030 mm
900 x 500 x 2030 mm
1200 x 500 x 2030 mm
460 x 1200 x 2030 mm
Türtyp:
Fest
Offene Vorderseite
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hoch-Lagerschrank
- Zertifizierung/Konformität gemäß EN 16121:2017
- Metallrahmen mit Nivelliersockel
- Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
- Schrank aus feuerhemmender Spanplatte, Dicke 19 mm
- Hellgrau (2 dekorative Farben)
- Einlegeböden aus Stahlblech (in verschiedenen Höhen einsetzbar)
- Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
- Massive Anschlagtür
- Öffnungswinkel 270° Grad, automatische Halte- und Schließfunktion
- Ergonomischer Griff aus eloxiertem und lackiertem Aluminium
- Schrankschloss mit Schließstange serienmäßig
- Verfügbare Farben für Vorderseite: Grau, Rot, Blau, Anthrazit
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Hellgrau |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Schranktyp | Auf Nivelliersockel |
Zertifizierung/Konformität | EN 16121 |
Abmessungen (T x B x H) | 600 x 500 x 2030 mm |
Türtyp | Fest |
Scharnierseite | Rechts |
Anzahl Türen | 1 |
Anzahl Einschübe | 4 |
Mit Laufrollen | Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BICASA Tall Laboratory Cabinet >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur