Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet
Tall Laboratory Cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
Marke:  BICASA TCD.0600.2003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17407403
  • 1025.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hoch-Lagerschrank
  • Zertifizierung/Konformität gemäß EN 16121:2017
  • Metallrahmen mit Nivelliersockel
    • Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
  • Schrank aus feuerhemmender Spanplatte, Dicke 19 mm
    • Hellgrau (2 dekorative Farben)
  • Einlegeböden aus Stahlblech (in verschiedenen Höhen einsetzbar)
    • Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
  • Massive Anschlagtür
    • Öffnungswinkel 270° Grad, automatische Halte- und Schließfunktion
    • Ergonomischer Griff aus eloxiertem und lackiertem Aluminium
    • Schrankschloss mit Schließstange serienmäßig
  • Verfügbare Farben für Vorderseite: Grau, Rot, Blau, Anthrazit
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrau
Auf Nivelliersockel
600 x 500 x 2030 mm
Rechts
4
Nicht autoklavierbar
EN 16121
Fest
1
Nein
Name des Produkts
BICASA Tall Laboratory Cabinet > Hoher Laborschrank, Abmessungen (T x B x H): 600 x 500 x 2.030 mm, Türart: Fest