Learn More
Fisherbrand™ Einsatz für Maxi-Boxen
Hergestellt mit Klappdeckeln und austauschbaren Einsätzen, die Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryotubes und Falcon-Röhrchen aufnehmen. Dienen als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-R50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12367167
  • 46.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einsätze für Maxi-Boxen
  • Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen werden mit Klappdeckeln hergestellt und bieten Platz für austauschbare Einsätze, die für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryoröhrchen und Falcon-Röhrchen geeignet sind
  • Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist unser Sortiment an Abfallbehältern mit Klappdeckeln und rutschfesten Füßen für den Fußboden oder den Arbeitstisch
  • Diese sind eine ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
  • Sowohl die Beta- als auch die Gammastrahlen-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich, wobei die beiden größten Behältermodelle Räder für einen einfachen Transport haben
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
Einsätze für Maxi-Boxen
Einsatz
160 mm
40 mm
8 x 50 ml
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einsatz für Maxi-Boxen > Röhrchengröße: 8 x 50 ml