Learn More
Fisherbrand™ LN2 Backup Systems for Isotemp Chest Ultra-Low Temperature Freezers
Ensure optimal security for critical samples by using Fisherbrand™ Isotemp LN2 Backup Systems for Ultra-Low Temperature Freezers.
Marke: Fisherbrand™ 332353G03
Beschreibung
- Sorgt für Beibehaltung der Temperatur bis -80º°C mithilfe von Flüssigstickstoff.
Spezifikation
Werkseitiger Einbau | |
-80 °C | |
Isotemp 3 cu. ft. Chest Ultra-Low Temperature Freezer |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31