Learn More
Thermo Scientific™ T29-8 x 50 Festwinkelrotor
Führen Sie Anwendungen mit besonders hoher Zentrifugalbeschleunigung (bis zu 100.605 x g) mit diesem superschnellen Festwinkelrotor durch.
Marke: Thermo Scientific™ 75003009
14520.65 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie Anwendungen mit besonders hoher Zentrifugalbeschleunigung (bis zu 100.605 x g) in Supergeschwindigkeit durch mit dem Thermo Scientific™ T29-8 x 50 ml Festwinkelrotor. Innovationen – der Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel, die sofortige Rotoridentifizierung mit Thermo Scientific™ Auto-ID™ und Schnellgriffe an jedem Rotordeckel – verkürzen die Vorbereitungszeiten für den Durchlauf und gewährleisten die Sicherheit des Rotors.
Auto-Lock Rotorsystem
- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
- Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Sofortige Auto-ID Rotoridentifikation
- Sofortige Identifizierung eines Rotors
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff
- Beschleunigt und vereinfacht das Anbringen des Rotordeckels und sorgt gleichzeitig für eine sichere Befestigung des Deckels
- Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren sowie weitere Verbesserung durch leichtgewichtiges Design
Spezifikation
T29-8 x 50 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
100.605 × g | |
107 mm | |
354 | |
29 mm | |
Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen | |
Ja |
Titan | |
8 x 50 ml | |
29.000 U/min | |
33 mm | |
108 mm | |
18,5 lb. (8,4 kg) | |
34° |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31