Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F12-6 x 500 LEX Festwinkelrotor mit Auto-Lock
Verkürzen Sie mit diesem hoch entwickelten Zentrifugenrotor die Vorbereitungszeit gewährleisten eine sichere Befestigung des Rotors,
Marke: Thermo Scientific™ 096-062375
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F12-6 x 500 Festwinkelrotor mit Auto-Lock verkürzen Sie die Vorbereitungszeit und gewährleisten gleichzeitig eine sichere Befestigung des Rotors, der häufig verwendete 500 ml-Flaschen bei über 24.400 x g verarbeitet, so wie mit den verfügbaren Adaptern auch kleinere Flaschen.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel
- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
- Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Thermo Scientific™ Auto-ID™ mit sofortiger Rotorerkennung
- Sofortige Identifizierung eines Rotors
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff
- Beschleunigt und vereinfacht das Festdrehen des Rotordeckels, so dass dieser richtig fest sitzt.
- Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren, weiter verbessert durch die leichtgewichtige Bauform.
Spezifikation
Fiberlite F12-6 x 500 LEX Festwinkelrotor mit Auto-Lock | |
Festwinkelrotor | |
24.471 × g | |
152 mm | |
2.302 | |
70 mm | |
Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen | |
Ja |
Kohlefaserverbundmaterial | |
6 x 500 ml | |
12.000 U/min | |
41 mm | |
160 mm | |
20,0 lb. (9,1 kg) | |
20° |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31