Learn More
Thermo Scientific™ Torches for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS Systems
Get improved plasma stability from the tulip design and easy, push-in insertion of Thermo Scientific™ torches for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems.
Marke:  Thermo Scientific™ 1230790
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13552790
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Gain improved plasma stability from the tulip design and easy, push-in Gain improved plasma stability from the tulip design and easy, push-in insertion of fully demountable, single piece, Thermo Scientific™ Torches with connection-free gas supply for Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems. All connectivity (argon gas supplies and plasma ignition) is contained within the torch holder to reduce complexity and improve usability.
Spezifikation
Spezifikation
ICP-MS-Brenner
ICP-MS-Systeme der iCAP Q/Qnova Serie
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Torches for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS Systems >