Learn More
Micronova™ T-Mop™ Bezug aus MicroFiber™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eine Reihe von bestrahlten T-Mop Bezügen mit Druckknöpfen, die auf den TMop™ Adapter mit 180°-Drehgelenk passen. Zur mühelosen Oberflächenreinigung und -desinfektion in Reinräumen, einschließlich weicher Wände, schwierig zu reinigender Ecken, enger Räume und unterhalb von Geräten.
209.10 CHF - 359.11 CHF
Spezifikation
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 6,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Material Abmessungen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Abmessungen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11916865
Unterlagen ansehen
Micronova™
T6-10IR
Glatt gestrickter Polyester 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in.) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11946865
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
T6-14IR
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in.) NovaPoly Schonbezug; bestrahlt
298.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11956865
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
T6-18IR
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in.) NovaPoly Bezug, bestrahlt
334.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11926865
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
T612-14IR
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in.) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11936865
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
T612-18IR
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in.) NovaPoly cover, Thick Foam, Irradiated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13177706
Unterlagen ansehen
Micronova™
TAA-18IR
Mikrofaser, 80 % Polyester, 20 % Nylon 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in.)
338.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Breite Oberfläche für die Reinigung von Wänden und Decken
  • Wischmopp mit flachem Kopf
  • Drehung um 180 °
  • Reinigen Sie ganz einfach unter Geräten oder in ungünstigen Winkeln und engen Räumen
  • Polyester
  • Bestrahlt
  • Weiß
  • Breite 254 mm
  • Flacher Wischmopp zur Reinigung von Wänden und Decken
  • Dreht sich 180° in beide Richtungen
  • Die breite Oberfläche eignet sich ideal für die allgemeine Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln in sterilen Umgebungen
  • Reinigen Sie ganz einfach unter Geräten oder in ungünstigen Winkeln und engen Räumen
  • Erhältlich in drei Größen mit verschiedenen Schutzbezügen
  • Bestrahlt erhältlich
PVA-Bezug ist fusselarm und schnell trocknend, sodass Oberflächen trocken und rückstandsfrei bleiben; vermeiden Sie starke Reinigungsmittel und IPA
NovaPoly™ Bezug verträgt stärkere Desinfektionsmittel und ist autoklavierbar; bestrahlt erhältlich; auch in doppelt dicker Schaumausführung erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Steril
6,4 cm
Chemikalien
12/Karton
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Autoklavierbar
2,5 in.
Nein
Waschanleitung – Artikel kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Wasser- und Trocknertemperatur darf nicht über 180 °C liegen.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ T-Mop™ Bezug aus MicroFiber™