Learn More
Agilent BioTek Synergy H1m Monochromator-basierte, multimodale Mikrotiterplatten-Lesegeräte
GREENER_CHOICE
Erweiterbar auf patentiertes optisches Hybrid-Monochromator-Filtersystem.
Marke:  Agilent BioTek SH1F-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17227999
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
BioTek Synergy H1 ist ein modulares Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Monochromator-basierter Optik und Filter-basierter Optik.Die patentierte Hybridtechnologie bietet Flexibilität und Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Die modulare Plattform ermöglicht eine Erweiterung der Funktionalität, wenn sich Ihre Arbeitsabläufe im Labor ändern
Synergy H1 bietet Monochromatoren mit kontinuierlich variabler Bandbreite für Fluoreszenzanregung und Auswahl der Emissionswellenlängen.Die Fluoreszenzbandbreite kann in Schritten von 1 nm zwischen 9 und 50 nm eingestellt werden, sodass Anwender die Lesegerät-Einstellungen vollständig optimieren können, um die beste Assay-Leistung im Vergleich zu Systemen mit fester Bandbreite zu erzielen.
Certifications
CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Agilent BioTek Synergy H1m Monochromator-basierte, multimodale Mikrotiterplatten-Lesegeräte > Filter/dichroische Fluoreszenz, TRF, FP, gefilterte Luminiszenz