Learn More
Texwipe™ Sterile CleanFoam Schaumtupfer
Texwipe CleanFoam sterile Schaumstofftupfer, Länge: 5 Zoll, 132,2 mm, Breite Kopf: 0,78 in.,19,7 mm, Griffausführung: Polypropylen, Polyurethan, empfohlene Anwendungen: Sicherheit
Marke:  Texwipe™ STX708A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17248879
  • 950.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 08-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Texwipe CleanFoam sterile Schaumstofftupfer
  • Länge: 5 in., 132,2 mm
  • Breite Kopf: 0,78 in., 19,7 mm
  • Grifftyp: Polypropylen, Polyurethan
  • Empfohlene Anwendungen: Sicherheit
  • Überwachen von Umgebungsbedingungen
  • Reinigung mit kompatiblen Lösungen und Lösungsmitteln
  • Aufnehmen von feinen Pulvern
  • Oberflächenprobenahme
  • Entnahme und Transport bakteriologischer Proben
  • Spezifikation
    Spezifikation
    5 in.
    132,2 mm
    0,78 in.
    Polypropylen
    Polypropylen
    Polyurethan
    Tupfer
    Polyurethan
    19,7 mm
    Vollständige thermische Bindung
    Rund
    Name des Produkts
    Texwipe™ Sterile CleanFoam Schaumtupfer > Runder Kopf, 9,4 mm dick