Learn More
Labconco™ RapidVap N2/48 Trockenverdampfungssystem
Zur Beschleunigung der Verdampfung von bis zu 48 kleinen Proben oder 8 großen Proben auf einmal. Das Labconco™ RapidVap N2/48 Trockenverdampfungssystem ist ein Stickstoff-Abblasverdampfer mit Trockenblockheizung und Wirbelbewegung, das ein effizienteres, automatisches System als Rotationsverdampfer oder Wasserbäder darstellt.
Marke: Labconco™ 7910013
Beschreibung
- Schnelle Verdampfungsraten (Methylenchlorid: 7.3 ml/Minute/Röhrchen; Wasser: 1.1 ml/Minute/Röhrchen)
- Der Block verfügt über 8 Fächer mit je 6 Anschlüssen für bis zu 48 kleine Probenröhrchen oder bis zu acht 600 ml-Röhrchen
- Kann mit einer großen Anzahl aggressiver Chemikalien verwendet werden
- Für den Einsatz in der Arzneimittelentwicklung und -Stoffwechselforschung, Bioresearch, kombinatorischer Chemie, Umwelttests, Forensik und Toxikologie
- Mikroprozessorgesteuerter Stickstoff-Durchfluss, Heizsystem und Vortex-Motor mit gut ablesbarem LCD-Bildschirm
- Stickstoff wird direkt auf 2, 4, 6 oder 8 Proben im Verteiler abgeblasen, um den Partialdruck zu verringern, die Verdampfung zu beschleunigen und das verdampfende Lösungsmittel zu entfernen
- Trockenblockheizung mit 1000 W, liefert eine kontrollierte Wärmemenge bis 100 °C
- Die Wirbelbewegung vergrößert die Oberfläche für eine schnellere Verdampfung
- Der wartungsfreie Motor liefert eine gleichmäßige Leistung mit variabler Drehzahl, um die Vortexbewegung bis zu 500 U/min zu steuern
- PTFE-beschichtete Aluminiumkammer und Probenblock mit 8 Positionen
- Gehäuse aus Epoxidharz-beschichtetem Aluminiumguss und oberes Gehäuse aus Acryl/PVC-Thermoplast
- Glasdeckel mit Doppeldeckelklammern
- Die phenolfreie Dichtung sorgt für eine vollständige Abdichtung
- Die einzigartige Cool-Zone isoliert die im Glasschaft verbleibende Probe, um eine Verarbeitung bis zu einem gewünschten Endpunkt zu ermöglichen, auch wenn dieser nicht vollständig trocken ist
- Ein Alarm signalisiert den Abschluss des Durchlaufs, sodass Proben während des Betriebs unbeaufsichtigt bleiben können
- Es können bis zu 9 verschiedene anwenderdefinierte Programme gespeichert werden, um einfach Parameter einzustellen: Zeit, Wärme, Vortex-Geschwindigkeit, Anzahl der aktiven Stickstoffpositionen
- Alle mechanischen Komponenten sind für eine längere Lebensdauer von den chemischen Räuchen und Dämpfen isoliert
Spezifikation
49 kg | |
230 V | |
LCD | |
PFTE | |
Zwei-Wege-RS-232-Link | |
1000 w | |
55.1 x 48.3 x 34.3 cm | |
Mikroprozessor | |
1 Jahr | |
50/60 Hz |
107 lb. | |
Bis zu 500 U/min | |
Verdampfung/Trocknung von Proben | |
Stickstoff (Durchflussrate ≥3.5 CFM/100 LPM) und Gasdruckregler | |
100° C | |
4,5 A | |
Aluminium | |
CE | |
Stickstoff unterhalb des Verdampfers | |
Ja |