Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC-Säulen
Verwenden Sie diese hochstabile polare GC-Säule mit geringem Bluten für Trennungen mit hoher Polarität für die MS-Analyse.
Marke:  Thermo Scientific™ 260X224P
724.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10394323
  • 728.04 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
280/300 °C
0,32 mm
Trace™ TG-WAXMS
GC/MS für aromatische Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ester, Aldehyde und Ketone, GC/MS für Lebensmittelzusatzstoffe und ätherische Öle
30 m
30 m x 0,32 mm x 0,5 µm
0,32 mm
TRACE
G16
0,5 μm
Polar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC-Säulen > 30 m x 0,32 mm x 0,5 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.