Learn More
Quickfit™ Destillieraufsatz nach Claisen
PTFE-Verbindungsmanschetten verhindern ein Festfressen der Verbindungen
54.80 CHF - 398.00 CHF
Produktcode | Marke | Verbindungstyp | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbindungstyp | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12048493
|
Quickfit
SH6/33 |
24/29 (Kühler), 24/29 (Kolben) | Buchse: 14/23 | N/A | ||||||
12038493
|
Quickfit
SH6/23 |
19/26 (Kühler), 24/29 (Kolben) | Buchse: 14/23 | N/A | ||||||
15537970
|
Quickfit
SH6/1 |
N/A | ||||||||
15547970
|
Quickfit
SH6/22 |
N/A | ||||||||
15557970
|
Quickfit
SH6/44 |
N/A | ||||||||
Beschreibung
- Ähnlich wie die SH4 Destillieraufsätze, jedoch mit zusätzlicher Buchse zur Aufnahme eines Tropftrichters, Rührers usw.