Learn More
Quickfit™ Destillieraufsatz nach Claisen
PTFE-Verbindungsmanschetten verhindern ein Festfressen der Verbindungen
Marke:  Quickfit SH6/23
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12038493
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ähnlich wie die SH4 Destillieraufsätze, jedoch mit zusätzlicher Buchse zur Aufnahme eines Tropftrichters, Rührers usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Claisen-Destillieraufsatz
Borosilikatglas
19/26 (Kühler), 24/29 (Kolben)
Buchse: 14/23
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Quickfit™ Destillieraufsatz nach Claisen > Konusgröße: 19/26 (Kühler), 24/29 (Kolben)