Learn More
Quickfit™ Destillieraufsatz nach Claisen
PTFE-Verbindungsmanschetten verhindern ein Festfressen der Verbindungen
Marke: Quickfit SH6/33
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ähnlich wie die SH4 Destillieraufsätze, jedoch mit zusätzlicher Buchse zur Aufnahme eines Tropftrichters, Rührers usw.
Spezifikation
Claisen-Destillieraufsatz | |
24/49 (Kühler), 24/29 (Kolben) | |
Buchse: 14/23 |
Borosilikatglas | |
24/29 (Kühler), 24/29 (Kolben) |
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Destillieraufsatz nach Claisen > Konusgröße: 24/29 (Kühler), 24/29 (Kolben)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur