Learn More
Quickfit™ Destillieraufsatz nach Claisen
PTFE-Verbindungsmanschetten verhindern ein Festfressen der Verbindungen
Marke:  Quickfit SH6/1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15537970
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ähnlich wie die SH4 Destillieraufsätze, jedoch mit zusätzlicher Buchse zur Aufnahme eines Tropftrichters, Rührers usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
14/23
Für Thermometer, Tropftrichter, Rührer
Borosilikatglas
Adapter für Claisen-Destillieraufsatz
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Destillieraufsatz nach Claisen > Konusgröße:14/23 Größe:14/23