Learn More
Quickfit™ Destillieraufsatz nach Claisen
PTFE-Verbindungsmanschetten verhindern ein Festfressen der Verbindungen
Marke: Quickfit SH6/22
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ähnlich wie die SH4 Destillieraufsätze, jedoch mit zusätzlicher Buchse zur Aufnahme eines Tropftrichters, Rührers usw.
Spezifikation
19/26 | |
Für Thermometer, Tropftrichter, Rührer | |
Borosilikatglas | |
Adapter für Claisen-Destillieraufsatz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Destillieraufsatz nach Claisen > Konusgröße: 19/26; Buchsengröße: 14/23
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur