Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Flat Base, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-M126
83.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ Square 384-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 384-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
- Autoklavierbar mit Trockenhitze und Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen bis -80 °C
- Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
- Die vorgeschlitzte Version bietet vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung
979
Spezifikation
klar | |
Silikon | |
384 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
Webseal | |
Yes | |
Quadratisch |
Nein | |
Unsteril | |
5 Mats | |
Nein | |
Keine | |
-80 °C | |
384-Well-Platte |