Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Flat Base, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-M150
69.26 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15102749
  • 93.06 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ Square 384-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 384-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
  • Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
  • Autoklavierbar mit Trockenhitze und Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen bis -80 °C
Bereit für die Automatisierung
  • Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
  • Die vorgeschlitzte Version bietet vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung
979
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
Silikon
384
HPLC, UHPLC, GC
Webseal
Yes
Quadratisch
Nein
Unsteril
5 Mats
Ja
Keine
-80 °C
384-Well-Platte
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Flat Base, Level 1 Everyday Analysis > 384 Wells, quadratisch, vorgeschlitzt