Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Umweltanalysen mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2 den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
54.68 CHF - 159.67 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Weiß |
---|---|
Material | Braunglas |
Produktlinie | SureSTART Stufe 2 |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Zertifizierung/Konformität | Spezifikationszertifiziert, EPA Level 100 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Verschlussgröße | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Verschlussgröße | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17383803
|
Thermo Scientific™
6AK12ACT |
12 ml | 15 mm | Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE |
151.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17393803
|
Thermo Scientific™
6AK12CCT |
12 ml | 15 mm | Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE |
146.09 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17303813
|
Thermo Scientific™
6AK16ACT |
16 ml | 18 mm | Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE |
142.18 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17313813
|
Thermo Scientific™
6AK16CCT |
16 ml | 18 mm | Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE |
159.67 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17323813
|
Thermo Scientific™
6AK20ACTAS |
20 ml | 24 mm | Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE |
117.96 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17333813
|
Thermo Scientific™
6AK20CCTAS |
20 ml | 24 mm | Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE |
83.32 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17353813
|
Thermo Scientific™
6AK40ACT |
40 ml | 24 mm | Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE |
135.62 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17363813
|
Thermo Scientific™
6AK40AOTAS |
40 ml | 24 mm | Silikon, transparent/PTFE, weiß |
112.65 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17373813
|
Thermo Scientific™
6AK40CCT |
40 ml | 24 mm | Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE |
95.14 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17383813
|
Thermo Scientific™
6AK40COTAS |
40 ml | Clear | 24 mm | Silikon, transparent/PTFE, weiß | N/A | ||||||
17393813
|
Thermo Scientific™
6AK4ACT |
4 ml | 13 mm | Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE |
75.14 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17303823
|
Thermo Scientific™
6AK4CCT |
4 ml | 13 mm | Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE |
54.68 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17383823
|
Thermo Scientific™
6AK8ACT |
8 ml | 15 mm | Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE |
129.86 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17393823
|
Thermo Scientific™
6AK8CCT |
8 ml | 15 mm | Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE |
115.79 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17835194
|
Thermo Scientific™
6AK20COTAS |
20 mL | 24 mm | Silikon, transparent/PTFE, weiß |
91.16 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Ihre Umweltanalysen mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2 den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kits mit Schraubfläschchen aus Klarglas oder Braunglas und offenen oder geschlossenen Polypropylen-Verschlüssen mit Septen aus Silikon/PTFE oder Polyethylenschaum/PTFE, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren.
EPA-Fläschchen der Stufe 100
Unsere EPA-Fläschchen der Stufe 100 werden gemäß einem streng registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Level 100 Produkte sind nicht zertifiziert oder vorgereinigt. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
Kits mit zertifizierter Spezifikation
Für die Routineanalyse
Alle SureSTART Produkte sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Spezifikation
Weiß | |
SureSTART Stufe 2 | |
Spezifikationszertifiziert, EPA Level 100 | |
Nein |
Braunglas | |
Polypropylen | |
EPA-zertifizierter Fläschchen- und Verschlusssatz, Stufe 2 |