Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Umweltanalysen mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2 den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6AK16ACT
121.21 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17303813
  • 142.18 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
20,6 mm
16 ml
200 Fläschchen und Verschlusskappen
SureSTART Stufe 2
Polypropylen
71 mm
Spezifikationszertifiziert, EPA Level 100
18 mm
18 mm
11,5 mm
Braunglas
Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
18 mm
16 ml
Schraubgewinde, geschlossen, oben, Stufe 2
1 mm
EPA-zertifizierter Fläschchen- und Verschlusssatz, Stufe 2
Nein
2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, Stufe 16
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen >