Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Umweltanalysen mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 2 den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6AK40ACT
134.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17353813
  • 135.62 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
27,5 mm
40 ml
100 Fläschchen und Verschlusskappen
SureSTART Stufe 2
Polypropylen
95 mm
Spezifikationszertifiziert, EPA Level 100
24 mm
24 mm
15 mm
Braunglas
Weißer Polyethylenschaum/weißes PTFE
24 mm
40 ml
Schraubgewinde, geschlossen, oben, Stufe 2
1 mm
EPA-zertifizierter Fläschchen- und Verschlusssatz, Stufe 2
Nein
2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, Stufe 40
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ EPA-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen >