Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-GOLD-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und Bördelverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-GOLD-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, wenn Sie Analyten analysieren, die stark an der Glasoberfläche adsorbieren oder empfindlich auf pH-Veränderungen der Probe reagieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PSV9-1PGF
923.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17384073
  • 927.77 CHF / 5000 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
9 mm
SureSTART Stufe 3
Schraubverschluss
Zertifizierte Spezifikation
Ja
5000/Packung
Flachboden
2 ml
32 mm
SureStop™ GOLD-Gütegrad 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 3
1,5 ml
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-GOLD-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und Bördelverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >