Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-GOLD-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und Bördelverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-GOLD-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, wenn Sie Analyten analysieren, die stark an der Glasoberfläche adsorbieren oder empfindlich auf pH-Veränderungen der Probe reagieren.
Marke: Thermo Scientific™ 6PSV9-1PGT
182.86 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-GOLD-Klarglasfläschchen mit Schraubverschluss und Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, wenn Sie Analyten wie polare Verbindungen analysieren, die stark auf der Glasoberfläche adsorbieren oder empfindlich auf pH-Veränderungen der Probe reagieren. Diese Stufe-3-Fläschchen für Hochleistungsanwendungen bestehen aus hochwertigem GOLD-Glas mit geringer Adsorption und bieten:
- Höchste erhältliche Glasreinheit
- Geringstmögliche Oberflächenaktivität
- Ultrageringe Adsorption und pH-Verschiebung für die Ultra-Spurenanalyse
Die Fläschchen der Stufe 3 schützen Ihre wertvollsten Proben und liefern konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen. Sie sind spezifikationszertifiziert, um ihre physikalischen Abmessungen und die Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten, und erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs.
Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
Schraub- und Bördelfläschchen mit Gütegrad GOLD:
- Verwenden Sie 9 mm-Schraubverschlüsse und Septen bzw. 11 mm-Bördelkappen bzw. Septen, um Fläschchen mit Schraubverschluss bzw. Bördelkappen zu verschließen
- Verwenden Sie Thermo Scientific manuelle oder elektronische Bördelzangen und Entbördelzangen zum Abdichten und Entfernen Ihrer Bördelverschlüssen von dem Fläschchen
Fläschchen der Leistungsstufe 3 – für Hochleistungsanwendungen
- Identifiziert durch drei Wellen auf dem Fläschchen
- Praktisches Beschriftungsfeld
- Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
- Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ GC und LC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden HRAM-Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Klarglas | |
9 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
Schraubverschluss | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja |
1.000/Packung | |
Flachboden | |
2 ml | |
32 mm | |
SureStop™ GOLD-Gütegrad 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 3 | |
1,5 ml |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%