Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-GOLD-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und Bördelverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-GOLD-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, wenn Sie Analyten analysieren, die stark an der Glasoberfläche adsorbieren oder empfindlich auf pH-Veränderungen der Probe reagieren.
20.56 CHF - 927.77 CHF
Spezifikation
Material Klarglas
Basisausführung Flachboden
Produktlinie SureSTART Stufe 3
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Höhe (metrisch) 32 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Verschlusstyp Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlusstyp Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17363953
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6PCV11G
Bördelverschluss 100/Packung
48.98 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17374073
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6PSV9-1PG
Schraubverschluss 100/Packung
20.56 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17384073
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6PSV9-1PGF
Schraubverschluss 5000/Packung
927.77 CHF
5000 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17394073
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6PSV9-1PGT
Schraubverschluss 1.000/Packung
195.32 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
SureSTART Stufe 3
32 mm
Ja
Flachboden
2 ml
Zertifizierte Spezifikation
1,5 ml
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-GOLD-Glasfläschchen mit Schraubverschluss und Bördelverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen