Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS Guard GC-Säulen mit SafeGuard
Verlängerte Säulenlebensdauer durch in der GC-Säule integrierten Schutz.
Marke:  Thermo Scientific™ 26099-1425
678.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11800463
  • 682.34 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen mit SafeGuard verfügen über einen internen Schutz, der die Lebensdauer der Analysesäule erhöht.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
330/350 °C (Standardsäulen), 430 °C (Metallsäulen)
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-1 MS
GC/MS für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität
0,25 μm
Nichtpolar
0,25 mm
TraceGOLD
G2.
0,25 μm
30 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS Guard GC-Säulen mit SafeGuard > TG-1MS 0,25 μm; 0,25 mm Innendurchmesser; 30 m Länge; mit 5 m SafeGuard
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.