Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse der Stufe 3 mit Fläschchen mit Schnappverschluss und 11 mm-Öffnung für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität.
Marke: Thermo Scientific™ 6PRC11STS1T
286.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse für Fläschchen mit Schnappverschluss und 11 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 2 ml-Schnappverschlussfläschchen aus Glas, 1,5 ml-Schnappverschlussfläschchen aus Glas für vollständige Rückgewinnung, Schnappverschlussfläschchen aus Glas für hohe Rückgewinnung und Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss für < 2 ml-Proben (Stufe 3). Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Wir bieten weiche Polyethylenkappen mit doppelter Schnappfunktion, die eine feste Abdichtung gewährleistet. Unsere Schnappverschlüsse enthalten Allzweck-Silikon-/PTFE-Septen mit verschiedenen Härtewerten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Für diejenigen, die Septa benötigen, die Probleme mit dem Überfüllen von Fläschchen verhindern und gut genug verschließen, um eine Verdunstung der Probe zu vermeiden, ist eine Option für vorgeschnittenes Septa erhältlich.
Unsere Verschlüsse der Stufe 3 sind speziell für Massenspektrometrie-Anwendungen konzipiert und behandelt und enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Spezifikation
Blau | |
Yes | |
Level 3 | |
54 Shore | |
1000 Pk. | |
Zertifizierte Spezifikation | |
11 mm |
Polyethylen | |
Silikon, weiß/PTFE, blau; vorgeschlitzt | |
Pre-slit | |
SureSTART Stufe 3 | |
1 mm | |
Schnappverschluss, Stufe 3 | |
Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss |