Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, regular size
Übertragen Sie mit diesen gebrauchsfertigen Hochleistungs-Transferstapeln für Invitrogen Power Blotter Proteine schnell und effizient.
Marke: Invitrogen™ PB3340
711.18 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
711.18 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Invitrogen Power-Blotter-Select-Transferstapel dienen zum Proteintransfer mit dem Invitrogen Power-Blotter-System. Im Lieferumfang der vormontierten Einwegstapel ist eine integrierte Nitrozellulose-Transfermembran enthalten, mit der Proteine aus Polyacrylamid-Gelen trocken geblottet werden können. Jeder Power-Blotter-Select-Transferstapel enthält Filterpapier, Membran und die entsprechenden Kathoden- und Anodenpuffer, die in eine Festgelmatrix integriert sind, um einen schnellen und zuverlässigen Proteintransfer zu ermöglichen.
Nitrozellulosemembran:
- 0,2 µm Porengröße
- Bestehen aus 100 % reiner Nitrozellulose für einen hochwertigen Transfer.
- Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Chemilumineszenz oder Fluoreszenz.
- Proteine binden als hydrophobe und elektrostatische Wechselwirkungen.
- Protein-Bindungsvermögen beträgt 209 µg/cm².
Schneller, effizienter und gleichmäßiger Transfer:
- Gebrauchsfertige Transferstapel sparen Zeit
- Proteintransfers in nur 7 Minuten
- Stapel aus hochwertigen Membranen für hohe Bindungseffizienz, gleichmäßige Transfers und hohe Nachweisempfindlichkeit
Verbesserte Reproduzierbarkeit:
- Vormontierte Stapel ermöglichen eine konstante Leistung
Spezifikation
13 cm | |
40 stacks | |
Cellulosenitrat | |
40 Transferstapel in normaler Größe (13 cm x 8,3 cm) | |
Normal, 13 x 8,3 cm | |
40 Blots |
8,3 cm | |
Transferstapel | |
0.2 μm | |
Raumtemperatur | |
Power Blotter |