Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Coliform-Wasserbäder
Coliform-Wasserbäder wurden speziell für Stuhlprobentests auf coliforme Bakterien entwickelt. Diese Bäder sind zur Gewährleistung einer besseren Anwenderfreundlichkeit auf optimale Temperaturen voreingestellt.
Marke:  Thermo Scientific™ TSCOL19
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15305877
  • 3718.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Precision™ Coliform-Wasserbäder wurden speziell für Stuhlprobentests auf coliforme Bakterien entwickelt. Diese Bäder sind zum Gewährleisten einer besseren Anwenderfreundlichkeit auf optimale Temperaturen von 35,0, 41,5, 44,5 und 45,5 °C voreingestellt. Jedes Bad ist kalibriert und kann später im Praxiseinsatz vor Ort über die Frontblende ohne die Notwendigkeit von Hilfsmitteln kalibriert werden. Bei der mit Epoxidpulver beschichteten Außenfläche profitieren Sie von hervorragender chemischer und Korrosionsbeständigkeit, und die Kammer lässt sich mit ihrem einteiligen Innenraum aus rostfreiem Edelstahl leicht reinigen.
  • Der Temperaturregler liefert eine Genauigkeit von ± 0,05 °C und eine Temperaturstabilität von ± 0,1 °C, und besitzt eine Giebelhaube aus Edelstahl
  • Mit dem außen im Bad zirkulierenden Wasserstrom erzielen Sie eine hervorragende Temperaturkonstanz
  • Durch die neuartige Konstruktion ohne Spule lässt sich das Bad einfach reinigen und pflegen
  • Optimieren Sie die Zeitplanung mit automatisch ein- und ausschaltenden Zeitschaltuhren
  • Eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert Überhitzen
  • Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
  • Bietet mit dem neuen aufklappbaren Deckel und einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
  • Schützen Sie Ihre Arbeit durch akustische Alarme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mit Epoxidpulver beschichteter Stahl
19 l Coliform-Wasserbad
UL, CE
Monochrom-LCD
Edelstahlabdeckung und Gummiabzug
Precision COL 19
±0,1 °C
394 x 632 x 249 mm (15,5 x 24,9 x 9,8 in.)
Digital
19 l
35,0 °C, 41,5 °C, 44,5 °C und 45,5 °C
1 200 W
Rostfreier Stahl
4
± 0,05 °C
9,0-10,5 / 4,3-5,0 (120 V/230 V)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Precision™ Coliform-Wasserbäder > 19 l-Wasserbad für Coliforme