Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse der Stufe 2 mit Fläschchen mit Schnappverschluss mit einer 11 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke: Thermo Scientific™ 6ARC11NRT1R
18.60 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Schnappverschlüsse mit Fläschchen mit Schnappverschluss mit einer 11 mm-Öffnung, einschließlich der SureSTART 2 ml-Glasfläschchen mit Schnappverschluss (Stufe 2). Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus weichen Polyethylen-Kappen mit doppelter Schnappfunktion, die eine gute Abdichtung gewährleisten. Unsere Schnappverschlüsse umfassen Silikon-/PTFE- oder Gummi-/TEF-Septen mit verschiedenen Härtewerten, die zur Reduzierung von Problemen mit Autosampler-Nadeln entwickelt wurden.
Unsere Verschlusskappen der Leistungsstufe 2 werden hergestellt und getestet, um eine geringe Blutung, Robustheit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse für Ihre routinemäßigen GC-MS- und LC-MS-Analysen zu gewährleisten.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Spezifikation
Natural/Clear | |
Polyethylen | |
Level 2 | |
SureSTART Stufe 2 | |
1 mm | |
Schnappverschluss, Stufe 2 | |
Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss |
Rot | |
Naturkautschuk/transparentes TEF | |
60 Shore | |
100 Pk. | |
Zertifizierte Spezifikation | |
11 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
40Stunden
3Minuten
8Sekunden
17Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
84Stunden
3Minuten
8Sekunden
17Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%