Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV VILO™ Master-Mix
Der SuperScript™ IV VILO™ Master Mix wurde für die schnelle, empfindliche und reproduzierbare cDNA-Synthese in RT-qPCR-Anwendungen entwickelt.
Marke: Invitrogen™ 11756500
6993.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
SuperScript IV VILO (SSIV VILO) Master Mix, available with or without ezDNase, is a reaction master mix designed for fast, sensitive, and reproducible cDNA synthesis in RT-qPCR applications. The inclusion of ezDNase enzyme further accelerates the RT-qPCR workflow through an extremely simplified genomic DNA removal step.
SuperScript™ IV VILO™ (SSIV VILO) Master Mix ist ein Reaktions-Mastermix, der für die schnelle, empfindliche und reproduzierbare cDNA-Synthese in RT-qPCR-Anwendungen entwickelt wurde. Durch den Einsatz von ezDNase wird der RT-qPCR-Workflow mit einem stark vereinfachten Schritt zur Entfernung genomischer DNA beschleunigt. Dieser Mastermix ist auch ohne ezDNase erhältlich, die separat erworben werden kann.Zu den Merkmalen von SuperScript IV VILO Mastermix gehören:
- Extrem schnelle RT-Reaktion in gerade einmal 10 Minuten und gDNA-Entfernungen innerhalb von 2 Minuten
- Sehr hohe Ausbeuten – um mehr als 2 Zyklen niedrigere Ct-Werte gegenüber allen anderen Reagenzien zur reversen Transkription
- Superkomfortabler cDNA-Reaktions-Mastermix mit einem Röhrchen für zweistufige RT-qPCRs
- Supereffiziente Reaktion auch bei geringen Vorlagemengen und suboptimale Probenreinheit
Für eine noch bessere Leistung enthalten einige SuperScript IV VILO Mastermix-Produkte ezDNase (auch separat erhältlich) für die Entfernung genomischer DNA, um so den RT-qPCR-Arbeitsablauf weiter zu beschleunigen. Der stark vereinfachte Schritt zur Entfernung genomischer DNA verkürzt die Zeit des gesamten Protokolls für die reverse Transkription drastisch und reduziert mögliche Abweichungen bei der Genexpression aufgrund von RNA-Verlusten oder -Schäden während der konventionellen DNase-Behandlung.
Der SSIV VILO Mastermix liefert Ihnen mehr cDNA in kürzerer Zeit mit weniger Pipettieraufwand, Abweichungen, Reaktionshemmung, gDNA-Interferenz und Probenmengen als alle anderen cDNA-Synthese-Kits oder Mastermixe für RT-qPCR.
Quelle
Aufgereinigt aus E. coli, die das pol-Gen von M-MLV exprimieren, modifiziert zur Erhöhung der Thermostabilität, Halbwertszeit, Prozessivität sowie Inhibitorresistenz und zur Verringerung der RNase H-Aktivität.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Getestet auf Endodesoxyribonuklease-, Exodesoxyribonuklease- und Ribonuklease-Aktivität sowie Ertrag und Länge der cDNA.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Spezifikation
• SuperScript IV VILO Master Mix, 2 x 1 ml • SuperScript IV VILO Master Mix 'No RT'-Kontrolle, 1 ml • nukleasefreies Wasser, 1,25 ml Bei -5 bis -30 °C. lagern |
|
Master-Mix | |
10 min | |
50 °C | |
SuperScript IV | |
Trockeneis | |
5X | |
500 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Echtzeit-PCR | |
Hoch | |
Reverse Transkription | |
Each | |
Keine | |
Real-Time PCR (qPCR) | |
Erststrang-cDNA | |
Master Mix | |
Bis 10 kb | |
Kit only |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2825286 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11756500_LITL18 PROMO,11756500 |
2824995 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11756500_LITL18 PROMO,11756500 |
2797495 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11756500_LITL18 PROMO,11756500 |
2856689 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 11756500_LITL18 PROMO,11756500 |
2881422 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 11756500_LITL18 PROMO,11756500 |