Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV VILO™ Master-Mix
Der SuperScript™ IV VILO™ Master Mix wurde für die schnelle, empfindliche und reproduzierbare cDNA-Synthese in RT-qPCR-Anwendungen entwickelt.
1534.00 CHF - 10490.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Echtzeit-PCR |
---|---|
Format | Master-Mix |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
Reaktionsgeschwindigkeit | 10 min |
Verfahren | Reverse Transkription |
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15574395
|
Invitrogen™
11756050 |
Kit only | 50 Reaktionen |
1534.00 CHF
50 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15584395
|
Invitrogen™
11756500 |
Kit only | 500 Reaktionen |
10210.00 CHF
500 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15523145
|
Invitrogen™
11766050 |
Kit with ezDnase | 50 Reaktionen |
1634.00 CHF
50 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15595209
|
Invitrogen™
11766500 |
Kit with ezDnase | 500 Reaktionen |
10490.00 CHF
500 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
SuperScript IV VILO (SSIV VILO) Master Mix, available with or without ezDNase, is a reaction master mix designed for fast, sensitive, and reproducible cDNA synthesis in RT-qPCR applications. The inclusion of ezDNase enzyme further accelerates the RT-qPCR workflow through an extremely simplified genomic DNA removal step.
SuperScript™ IV VILO™ (SSIV VILO) Master Mix ist ein Reaktions-Mastermix, der für die schnelle, empfindliche und reproduzierbare cDNA-Synthese in RT-qPCR-Anwendungen entwickelt wurde. Durch den Einsatz von ezDNase wird der RT-qPCR-Workflow mit einem stark vereinfachten Schritt zur Entfernung genomischer DNA beschleunigt. Dieser Mastermix ist auch ohne ezDNase erhältlich, die separat erworben werden kann.Zu den Merkmalen von SuperScript IV VILO Mastermix gehören:
- Extrem schnelle RT-Reaktion in gerade einmal 10 Minuten und gDNA-Entfernungen innerhalb von 2 Minuten
- Sehr hohe Ausbeuten – um mehr als 2 Zyklen niedrigere Ct-Werte gegenüber allen anderen Reagenzien zur reversen Transkription
- Superkomfortabler cDNA-Reaktions-Mastermix mit einem Röhrchen für zweistufige RT-qPCRs
- Supereffiziente Reaktion auch bei geringen Vorlagemengen und suboptimale Probenreinheit
Für eine noch bessere Leistung enthalten einige SuperScript IV VILO Mastermix-Produkte ezDNase (auch separat erhältlich) für die Entfernung genomischer DNA, um so den RT-qPCR-Arbeitsablauf weiter zu beschleunigen. Der stark vereinfachte Schritt zur Entfernung genomischer DNA verkürzt die Zeit des gesamten Protokolls für die reverse Transkription drastisch und reduziert mögliche Abweichungen bei der Genexpression aufgrund von RNA-Verlusten oder -Schäden während der konventionellen DNase-Behandlung.
Der SSIV VILO Mastermix liefert Ihnen mehr cDNA in kürzerer Zeit mit weniger Pipettieraufwand, Abweichungen, Reaktionshemmung, gDNA-Interferenz und Probenmengen als alle anderen cDNA-Synthese-Kits oder Mastermixe für RT-qPCR.
Quelle
Aufgereinigt aus E. coli, die das pol-Gen von M-MLV exprimieren, modifiziert zur Erhöhung der Thermostabilität, Halbwertszeit, Prozessivität sowie Inhibitorresistenz und zur Verringerung der RNase H-Aktivität.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Getestet auf Endodesoxyribonuklease-, Exodesoxyribonuklease- und Ribonuklease-Aktivität sowie Ertrag und Länge der cDNA.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Spezifikation
Echtzeit-PCR | |
Hoch | |
Reverse Transkription | |
Each | |
Keine | |
Real-Time PCR (qPCR) | |
Erststrang-cDNA | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Master-Mix | |
10 min | |
50 °C | |
SuperScript IV | |
Trockeneis | |
5X | |
Master Mix | |
Bis 10 kb |