Learn More
Labcon SuperClear™ freistehende 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Freistehende Röhrchen mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich.
Marke:  Labcon 3621-875-000-9
171.44 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16674112
  • 211.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
  • Freistehende Röhrchen
  • Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 20.000 g
  • Tiefkühlbar bis -80 °C; autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
Mit angebrachten Kappen
2,0 ml
Polypropylenharz
50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Pkg./10 Pkg. / Karton
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Attached Cap
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Autoklavierbar
Naturfarben
Zentrifugation
2,0 ml
Steril
Ja
20.000 RZB
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ freistehende 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen > 50 Röhrchen pro Beutel/10 Beutel pro Packung/10 Packungen pro Karton; Schraubverschluss